Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
Informacje o tej pozycji
289,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable, ligand binding assay: suitable
color
white to yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III
Application
- the preparation of casein-based diets to investigate nutritional effect of vitamin E in diets for Litopenaeus vannamei postlarve
- in an assay to determine the activity of a three-enzyme solution containing trypsin, chymotrypsin and peptidase
- a study to investigate the effects of bovine somatotropin (bST) administration and abomasal casein infusion on nitrogen metabolism in Holstein steers
- as constituent of blocking solution in immunoblotting.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥70% αs-casein basis (electrophoresis), lyophilized powder | description powder | description BioReagent, suitable for insect cell culture |
| technique(s) ligand binding assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, electrophoresis: suitable, activity assay: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III | solubility - | solubility H2O: insoluble (forms a cloudy suspension) | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, turbid, faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to yellow | color - | color - | color - |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?