Przejdź do
C8742
CHIC-35
≥97% (chiral, HPLC)
Synonim(y):
(6S)-2-Chloro-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohept[b]indole-6-carboxamide, Compound (S)-35
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (chiral, HPLC)
Form:
solid
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (chiral, HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(NC2=C3CCCC[C@@H]2C(N)=O)C3=C1
InChI
1S/C14H15ClN2O/c15-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(14(16)18)13(9)17-12/h5-7,10,17H,1-4H2,(H2,16,18)/t10-/m0/s1
InChI key
ABIVOOWWGYJNLV-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
CHIC-35 is cell-permeable, metabolically stable, and very potent inhibitor of SIRT1.
CHIC-35 is cell-permeable, metabolically stable, and very potent inhibitor of SIRT1; IC50 of S-isomer is 60 nM; IC50 of mixed isomers is 124 nM. There is no inhibition of SIRT3 or HDAC. The IC50 for SIRT2 is 2.77 μM. Sirtuins are protein deacetylases, which represent a new class of histone deacetylases (HDAC) involved in gene silencing. SIRT modulators are potential therapeutics for cancer, diabetes, muscle differentiation, heart failure, neurodegeneration, and aging.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
566325C72431105315
description
≥97% (chiral, HPLC)
description
The SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35, also referenced under CAS 848193-72-6, controls the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥97% (chiral, HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)