Przejdź do
C8895
Clofazimine
≥98% (TLC), powder, antimycobacterial rimonphenazine
Synonim(y):
N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
865,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H22Cl2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
217-980-2
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Clofazimine,
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)\N=C1/C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3/b30-24+
InChI key
WDQPAMHFFCXSNU-BGABXYSRSA-N
General description
Clofazimine is a riminophenazine, which is used as an antileprosy drug. It is used to treat multidrug-resistant tuberculosis. Clofazimine prevents neutrophil motility and lymphocyte transformation. It has anti-inflammatory effect, which is used to treat discoid lupus erythematosus. Clofazimine has immunosuppressive property.
Application
Clofazimine has been used:
  • for antimicrobial preparation
  • to study its accumulation on macrophages to form crystal-like drug inclusions (CLDIs)
  • to model drug-induced hepatic granulomatous inflammation
  • to study the in vivo cargo storage capacity of macrophages
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
This product is stored at room temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP663Y0000358Y0000313
Clofazimine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP663
Clofazimine
Clofazimine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000313
Clofazimine
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clofazimine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the recommended solvent that is compatible for in vitro culture of mammalian cells?
    1 answer
    1. The solubility of this product has been tested in chloroform at a concentration of 50 mg/mL. For cell culture application, it can be dissolved in fresh, anhydrous DMSO at 5 mg/mL (10.56 mM), but the final concentration of DMSO in cell culture should not exceed more than 0.1%. Most cells can tolerate up to 0.1% DMSO; however, the response may vary depending on the specific type of cell or cell line. Therefore, it is advisable to conduct preliminary testing to determine the optimal concentration for your particular application.
      Helpful?
  2. At what temperature should this be stored? I so not see a specified temperature on label or SDS so I would assume room temperature but other manufacturers of this product claim -20C
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature.