Przejdź do
C9012
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone
≥95% purity (TLC), powder
Synonim(y):
Cuprizon, Cuprizone, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
206-729-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2388004
eCl@ss:
32160703
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone, ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white/clear to off-white
mp
210-214 °C (lit.)
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, colorless to very faintly brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N\N=C1\CCCCC1)C(=O)N\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone (Cuprizone) has been used in mice to study the effect of NG2 (neural/glial antigen 2) proteoglycan on toxic-induced demyelination.
  • It has been used to induce demyelination in mice.
  • It has been used to study cuprizone-induced demyelination and remyelination in the corpus callosum of mice.
Biochem/physiol Actions
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone (Cuprizone) is a copper chelator. It results in oligodendroglial cell death, thereby leading to demyelination, astrogliosis and microglia activation. Cuprizone is widely used to study mitochondrial dysfunction-associated primary demyelination and remyelination in the corpus callosum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14690ENAH97EDF1CEFLUH99C880BA
description
≥95% (TLC)
description
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
description
-
description
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white/clear to off-white
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, colorless to very faintly brown
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it necessary to work in a fume hood when handling this chemical?
    1 answer
    1. This product does not require handling under a fume hood.