Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 case | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 854,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
eCl@ss:
32150313
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
854,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
size
24 mm × 60 mm
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 24 mm × 60 mm | description size 24 mm × 40 mm | description size 24 mm × 50 mm | description L × W 24 mm × 60 mm, rectangular |
| packaging pkg of ~54 per ounce, case of 10 1-oz pkgs | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce | packaging - |
| description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description - |
| size 24 mm × 60 mm | size 24 mm × 40 mm | size 24 mm × 50 mm | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?