Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16BrNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
CK-869, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light gray
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C(N(C(=O)C1)c3c(cc(cc3)OC)OC)c2cc(ccc2)Br
InChI
1S/C17H16BrNO3S/c1-21-13-6-7-14(15(9-13)22-2)19-16(20)10-23-17(19)11-4-3-5-12(18)8-11/h3-9,17H,10H2,1-2H3
InChI key
MVWNPZYLNLATCH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CK-869 is a cell-permeable inhibitor of actin assembly mediated by the actin-related protein Arp2/3 complex of human and bovine, but not yeast.
CK-869 is a cell-permeable inhibitor of actin assembly mediated by the actin-related protein Arp2/3 complex of human and bovine, but not yeast. The actin-related protein Arp2/3 complex plays a major role in the regulation of the actin cytoskeleton. Apparently the compound binds to the hydrophobic core of Arp3 and alters its conformation.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to light gray | color peach to light pink |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?