Przejdź do
C9277
Carbostyril 165
Synonim(y):
7-Dimethylamino-4-methyl-2-hydroxyquinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-444-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CN(C)c1ccc2C(C)=CC(=O)Nc2c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)