Przejdź do
C9375
5-Carboxy-2-thiouracil
Synonim(y):
2-Thiouracil-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-hydroxy-2-thiopyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.16
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
245-948-8
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC(=O)c1cnc(S)nc1O
InChI
1S/C5H4N2O3S/c8-3-2(4(9)10)1-6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
InChI key
XKHWTDCFQVKNHW-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Carboxy-2-thiouracil in metal complexes with Mn(ll), Co(ll), Ni(ll), Cu(ll), Zn(ll) and Cd(ll) ions may be useful in some anti-tumor applications. 5-Carboxy-2-thiouracil may be used to produce potential anti-bacterial and anti-tumor methylhydrazonium salts.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)