Przejdź do
C9483
Coating Stabilizer and Blocking Buffer
liquid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
125 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32150312
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
Contains 24 ppm 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 8 ppm 2-methyl-4-isothiazolin-3-one.
Application
The solution can be used to improve the stability and function of antigens and other very unstable proteins bound to a solid phase. It can be used as supplied for very unstable proteins, or diluted 1:1 with currently used blocking agent for less labile antigens and proteins. Coating Stabilizer and Blocking Buffer has been used as a blocking agent in transamidation assay to evaluate gliadin and other modelled ligands.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200682G7663C7594
description
liquid
description
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
description
for Western blotting, powder blend
description
for Northern and Southern blotting, powder blend
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
powder blend
form
powder blend
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)