Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 204,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5930,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
204,00 zł
Nazwa produktu
L-Carnosine, ~99%, crystalline
assay
~99%
Quality Segment
form
crystalline
color
white to off-white
mp
253 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ~99%, crystalline | description analytical standard | description - |
| form crystalline | form - | form - |
| assay ~99% | assay - | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| color white to off-white | color - | color - |
| mp 253 °C (dec.) (lit.) | mp 253 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Carnosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?