Przejdź do
C9752
Chitin from shrimp shells
BioReagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Synonim(y):
Poly-(1→4)-β-N-acetyl-D-glucosamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
215-744-3
MDL number:
eCl@ss:
32160703
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
shrimp (Pandalus borealis)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
purified powder
color
yellow to tan
suitability
suitable for analysis of chitinase
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@H](O)O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5?,6?,7?,8-/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-WTZNIHQSSA-N
Application
Chitin from shrimp shells, a long-chain polymer of a β-1,4 linked N-acetylglucosamine residues, may be used to study its physicochemical properties and role in the formation of arthropod exoskeletons. It may be used to identify and characterize chitinase(s) and chitin deacetylase(s), as a standard to study the structure of chitins from other species and as a viscosity/thickening agent or binder. Chitin from shrimp shells may be used in chitin asthma and allergy research.
Preparation Note
Purified by a modification of the method of Hirano, S. and Nagao, N., Agric. Biol. Chem., 52, 2111 (1988).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C717050494
description
BioReagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
description
practical grade, powder
description
low-viscous
biological source
shrimp (Pandalus borealis)
biological source
shrimp (Pandalus borealis)
biological source
shrimp shells
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
purified powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for analysis of chitinase
suitability
-
suitability
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
color
yellow to tan
color
white to beige
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chitin from shrimp shells
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I dissolve chitin for long-term storage? Which solvent should I use?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined. Some sources indicate that storage at -80°C for 1 year is possible. This product is incompatible with strong oxidizing agents. It can be dissolved in 0.1 M sodium acetate at pH 6.0 with a concentration of 5 mg/ml, resulting in a turbid faint yellow/tan solution that may contain insolubles.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is molecular weight of this product?
    1 answer
    1. Unfortunately, the molecular weight is not determined for this product.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?