Przejdź do
C9873
CPTH2
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
Cyclopentylidene-[4-(4-chlorophenyl)thiazol-2-yl)hydrazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
671,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
671,50 zł
Cena katalogowa790,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2csc(N\N=C3\CCCC3)n2
InChI
1S/C14H14ClN3S/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-19-14(16-13)18-17-12-3-1-2-4-12/h5-9H,1-4H2,(H,16,18)
InChI key
YYTHPXHGWSAKIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
CPTH2 ((3-methylcyclopentylidene-[4-(4′-chlorophenyl)thiazol-2-yl]hydrazone)) inhibits histone acetyltransferase functionality and reduces acetylation of histone H3 and H4. CPTH2 promotes apoptosis in lymphoma cell lines. It may serve as an anticancer agent. CPTH2 inhibits α-tubulin acetylation and modulates autophagic pathway in human acute myeloid leukemia cell lines.
Application
CPTH2 has been used for the inhibition of histone acetyltransferase in cortical cultures, bud cells and natural killer T cells (iNKT).
Biochem/physiol Actions
CPTH2 is a histone acetyltransferase (HAT) inhibitor modulating the Gcn5 network.
CPTH2 is a histone acetyltransferase (HAT) inhibitor modulating the Gcn5 network. Histone Acetyltransferase (HAT) inhibitor modulating Gcn5 network. Histone acetyltransferases (HATs) act as transcriptional coactivators. Histone acetylation plays an important role in regulating the chromatin structure and is tightly regulated by two classes of enzyme, histone acetyltransferases (HAT) and histone deacetylases (HDAC). Deregulated HAT and HDAC activity plays a role in the development of a range of cancers. Consequently, inhibitors of these enzymes have potential as anticancer agents.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
382111HPA010655
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
brown
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)