The recommended 1X reaction buffer is 20 mM Tris, pH 7.4, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT. The dilution buffer, which is included in this kit, is recommended for further dilution of reconstituted proteins, if required.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 kit (4 components)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowane białko Cas9 Plus ze Streptococcus pyogenes (~160 KD) jest gotowym do użycia odczynnikiem do eksperymentów inżynierii genomowej. W połączeniu ze specyficznym dla celu przewodnim RNA, białko Streptococcus pyogenes Cas9 Plus będzie działać jako ukierunkowana nukleaza odpowiednia do transfekcji kultur komórkowych i przyspieszonego rozwoju genetycznie zmodyfikowanych zwierząt poprzez wstrzyknięcie jednokomórkowego zarodka.
Application
Genomika funkcjonalna; Walidacja celu; Edycja genomu
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być zaprogramowana za pomocą gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB.
Features and Benefits
- Zwiększona specyficzność w porównaniu do Cas9 typu dzikiego
- Zwiększona aktywność w porównaniu do Cas9 o zwiększonej specyficzności
- Gotowy do wstrzyknięcia/transfekcji
Packaging
opakowanie 50 μg (≥ 300 pmol)
opakowanie 250 μg (≥ 1500 pmol)
opakowanie 250 μg (≥ 1500 pmol)
Preparation Note
Liofilizowane białko S. pyogenes Cas9 należy ponownie zawiesić w dostarczonym roztworze do rekonstytucji do pożądanego stężenia. Delikatnie postukać w probówkę, aby całkowicie rozpuścić liofilizowany proszek, inkubować przez 10 minut na lodzie i odwirować probówkę, aby doprowadzić materiał do dna probówki.
Other Notes
Skorzystaj z naszego narzędzia CRISPR Selection Tool, aby zamówić gRNA
Sprawdź inne białka MISSION® Cas9 na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRproteins.
Sprawdź inne białka MISSION® Cas9 na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRproteins.
Each kit consists of:
- one vial of Cas9 Plus Recombinant Protein
- one vial of Plus Transfection Buffer
- one vial of Reconstitution Buffer
- one vial of Dilution Buffer
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, which reaction buffer can I use for Cas9 Plus-sgRNA complex for in vitro assay? I need to check cleavage of DNA in vitro before injections into animals and I didnt find any protocols or reccomendations in datasheets. Can I use dilution buffer?