Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160702
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
room temp
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
When using a 2 mL final staining volume containing a final concentration of 2 x 10-6 M of PKH26 dye:
- the MINCLARET kit provides enough dye for up to 25 samples of 20 million cells each and enough diluent for up to 5 samples of 20 million cells each;
- the MIDCLARET kit provides enough dye for up to 50 samples of 20 million cells each and enough diluent for up to 30 samples of 20 million cells each.
Other Notes
For additional technical details on Fluorescent Cell Linker Dyes including a comprehensive bibliography, please visit PKH and CellVue®; Claret Fluorescent Cell Linker Dyes.
Legal Information
Distributed for Phanos Technologies, Inc.
Patent Information
Patent Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?