Przejdź do
P3X63Ag8.653-TurboDoma Mouse Blood, ECACC 03092502
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
P3X63Ag8.653-TurboDoma, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
mouse blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 03092502-DNA-5UG, pkg of vial of cells 03092502-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Partner fuzji do generowania hybrydoma bez surowicy.
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa P3X63Ag8.653 (numer katalogowy Sigma. 85011420) przystosowana do wzrostu w chemicznie zdefiniowanym podłożu wolnym od białek i peptydów TurboDoma™. Nadaje się do stosowania jako fuzja macierzysta do generowania hybrydoma bez surowicy.
Szpiczak mysi BALB/c, bez surowicy
Preparation Note
TurboDoma™ + 4mM Glutaminy. Podczas zamrażania komórek należy użyć pożywki TurboDoma (50:50 pożywka kondycjonowana:świeża pożywka) + 4mM Glutamina + 10% DMSO.
Żywotność może być niska podczas resuscytacji i może początkowo dalej spadać. Pełna regeneracja może potrwać do 2 tygodni. Niezbędne jest odwirowanie w celu usunięcia krioprotektantu. Szybko rozmrozić zamrożoną ampułkę w łaźni wodnej w temperaturze 37°C przez 1-2 minuty. Przenieś zawartość do probówki wirówkowej i powoli dodaj 5-10 ml podgrzanego podłoża wzrostowego. Wyjmij próbkę do liczenia. Wirować z prędkością 100 g przez 2-3 minuty w celu uzyskania osadu komórek i wysiać je w stosunkowo wysokiej gęstości 5-7 x105 komórek/ml. Pozostawić kolbę hodowlaną w pozycji pionowej i regularnie obserwować do momentu pojawienia się żywotnych proliferujących komórek. Po założeniu hodowli stosować stosunek podziału 1:2 co około 4 do 5 dni; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Legal Information
TurboDoma is a trademark of Cell Culture Technologies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_85011420CB_85011401CB_03092501
vibrant-m
P3X63Ag8.653-TurboDoma
vibrant-m
P3X63Ag8
vibrant-m
Sp2/0-Ag14-TurboDoma
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011420, mouse blood, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
biological source
mouse blood
biological source
mouse blood
biological source
mouse skin
biological source
mouse unknown/unspecified
morphology
Lymphoblast
morphology
Not specified
morphology
Lymphoblast
morphology
Lymphoblast
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)