Merck
L929/R
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse adipose tissue
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse adipose tissue
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 04102001-DNA-5UG, pkg of vial of cells 04102001-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Rozwój nowych metod leczenia przeciwnowotworowego
Biochem/physiol Actions
Mysz C3H/An tkanka łączna odporna na cisplatynę
Ta oporna na cisplatynę linia komórkowa została opracowana poprzez ekspozycję macierzystej linii komórkowej mysich fibroblastów L929 (numer katalogowy Sigma. 85011425) na rosnące stężenia cisplatyny in vitro. Komórki L929/R mogą być wykorzystywane do opracowywania nowych terapii przeciwnowotworowych. Macierzysta linia komórkowa L929 została uzyskana z prawidłowej podskórnej tkanki tłuszczowej.
Preparation Note
RPMI 1640 + 2 mM L-glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 0,26 μM cisplatyny.
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:5 do 1:50, tj. wysiewać przy 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 2%CO2; 37 C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)