Przejdź do
CHO/dhFr-AC-Free Hamster Ovary, ECACC 05011002
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5011002, hamster ovary, Suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
hamster ovary
Growth mode:
Aggregates in suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Suspension
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Linia komórkowa wolna od CHO/dhFr-AC, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5011002, hamster ovary, Suspension
biological source
hamster ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 05011002-DNA-5UG, pkg of vial of cells 05011002-1VL
growth mode
Aggregates in suspension
karyotype
Not specified
morphology
Suspension
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Jajnik chomika chińskiego, bez surowicy
Jest to pochodna linii komórkowej CHO/dhFr-, numer katalogowy Sigma. 94060607, która została przystosowana do wzrostu w pożywce wolnej od składników zwierzęcych CHO DHFR (Sigma C8862). W linii komórkowej CHO/dhFr- brakuje enzymu reduktazy dihydrofolianowej (DHFR), który jest niezbędny do syntezy puryn. W przypadku braku egzogennych puryn enzym ten jest wymagany do wzrostu. W związku z tym linia komórkowa CHO/dhFr- ma zapotrzebowanie na hipoksantynę (lub adeninę), glicynę i tymidynę. Jednak komórki będą nadal rosły bez dodawania hipoksantyny i tymidyny, ponieważ komórki mogą uzyskać wystarczającą ilość z pożywki. α MEM minus nie zawiera rybonukleozydów ani dezoksyrybonukleozydów i nie będzie wspierać wzrostu CHO/dhFr- ani jego adaptacji bez surowicy, ponieważ żaden z nich nie zawiera genu do produkcji DHFR.
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w zakresie około 3-9x105 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki rosną jako agregaty w zawiesinie. Żywotność może być niska podczas resuscytacji i może początkowo dalej spadać. Pełna regeneracja może potrwać do 2 tygodni.
Podłoże CHO DHR (Sigma C8862) + 2mM Glutaminy + 100uM Hipoksantyny + 16uM Tymidyny (np. użyj suplementu HT Sigma H0137). Zaleca się również dodanie 0,4uM aminopteryny (Sigma A5159). Podczas zamrażania komórek należy użyć pożywki do zamrażania składającej się z 50:50 świeżej:kondycjonowanej pożywki + 10% DMSO.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_94060607CB_0010230713080801
vibrant-m
CHO/dhFr-
CHO-K1-AC-free NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
13080801
CHO-K1-AC-free
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5011002, hamster ovary, Suspension
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94060607, hamster ovary, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
-
karyotype
Not specified
karyotype
Modal no. 20
karyotype
Not specified
karyotype
-
packaging
tube of 5 μg 05011002-DNA-5UG, pkg of vial of cells 05011002-1VL
packaging
pkg of vial of cells 94060607-1VL, tube of 5 μg 94060607-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 00102307-1VL, tube of 5 μg 00102307-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 13080801-1VL, tube of 5 μg 13080801-DNA-5UG
growth mode
Aggregates in suspension
growth mode
Adherent
growth mode
Suspension
growth mode
suspension
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)