Przejdź do
KARPAS 422
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonim(y):
KARPAS, 422
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lymph (lymphoma)
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Hyperdiploid with 10% polyploidy
Morphology:
Round polygonal cells growing singly or in small clusters in suspension
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lymph (lymphoma)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 06101702-DNA-5UG, pkg of vial of cells 06101702-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Hyperdiploid with 10% polyploidy
morphology
Round polygonal cells growing singly or in small clusters in suspension
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
Biochem/physiol Actions
Ludzki chłoniak nieziarniczy z komórek B
Wyhodowany z wysięku opłucnowego u 73-letniej kobiety z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego z komórek B (wewnątrzbrzuszny, rozlany chłoniak z dużych komórek, oporny na leczenie, terminalny). Nosicielka genu fuzyjnego t(14;18) IGH-BCL2 (punkt przerwania w regionie głównego punktu przerwania, MBR).
Not specified
Preparation Note
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Utrzymywać hodowle w zakresie 0,5-2 x 1000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C. Czas podwojenia około 60-90 godzin. Podziel nasyconą hodowlę 1:2 co 2-4 dni. Okrągłe wielokątne komórki rosnące pojedynczo lub w małych skupiskach w zawiesinie.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_06100302CB_06120602CB_06072602
vibrant-m
KARPAS 422
vibrant-m
KARPAS 417
vibrant-m
KARPAS 384
vibrant-m
KARPAS 45
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
morphology
Round polygonal cells growing singly or in small clusters in suspension
morphology
Single round to polymorphic cells growing in suspension
morphology
Large clumps growing slowly in suspension
morphology
Spherical cells
biological source
human lymph (lymphoma)
biological source
human blood
biological source
human blood
biological source
human bone marrow
karyotype
Hyperdiploid with 10% polyploidy
karyotype
Complex translocations, refer to Karpas et al., 2005
karyotype
Complex, refer to Dyer et al., 1993
karyotype
Hypotetraploid
products
Not specified
products
Secretes IgGks
products
Not specified
products
Not specified
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)