Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse embryo
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 07072007-DNA-5UG, pkg of vial of cells 07072007-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Warstwy podajnika są przygotowywane na zżelatynowanych kolbach co najmniej 24 godziny przed ich użyciem. Ampułka jest rozmrażana właźni wodnej o temperaturze 37°C, a jej zawartość szybko przenoszona do 15 ml probówki wirówkowej. Pożywkę MEF dodaje się kroplami do 5 ml. Komórki są odwirowywane z prędkością 150 x g przez 5 minut w temperaturze pokojowej (RT). Komórki są ponownie zawieszane w 5 ml pożywki MEF. Komórki są liczone i dodawane do kolb zawierających odpowiednią pożywkę w ilości 1-3 x104 komórek/cm2.
Ampułka z komórkami ES jest rozmrażana w łaźni wodnej o temperaturze 37°C, a jej zawartość jest szybko przenoszona do 15 ml probówki wirówkowej. Pożywkę KSR dodaje się kroplami do objętości 5 ml. Komórki są odwirowywane z prędkością 150 x g przez 5 minut. Komórki są ponownie zawieszane w 5 ml pożywki KSR. Przygotowaną kolbę zasilającą przepłukuje się raz PBS i dodaje pożywkę KSR. Komórki ES należy umieścić w ilości 4-5 x104 komórek/cm2. Hodowle należy inkubować w nawilżanym 5%CO2/95% powietrzem inkubatorze w temperaturze 37°C. Codziennie należy wymieniać 100% pożywki i pasażować komórki co 2-3 dni. Kolonie nie mogą stykać się ze sobą, ponieważ nadmierny wzrost spowoduje różnicowanie.
Podłoże KSR składa się z KO-DMEM (Gibco 10829), 20% Knock-Out Serum Replacer (Gibco 10828), 2 mM glutaminy (Invitrogen 25030024), NEAA (Invitrogen 11140035), 0,1 mM β-merkaptoetanolu (Sigma M6250) i LIF 1000 jednostek/ml (ESGRO ESG1106).
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. |
| morphology Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts | morphology Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts | morphology Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts | morphology Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts |
| biological source mouse embryo | biological source mouse embryo | biological source mouse embryo | biological source mouse embryo |
| karyotype Not specified | karyotype Not specified | karyotype Not specified | karyotype Not specified |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| products Not specified | products Not specified | products Not specified | products Not specified |
| receptors Not specified | receptors Not specified | receptors Not specified | receptors Not specified |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?