Przejdź do
SP2/0-Ag14 (AC-Free) Mouse Not specified, ECACC 08060101
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8060101, mouse unknown/unspecified, Lymphoblast
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32040503
Biological source:
mouse unknown/unspecified
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SP2/0-Ag14 (bez prądu zmiennego), NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8060101, mouse unknown/unspecified, Lymphoblast
biological source
mouse unknown/unspecified
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08060101-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08060101-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Partner Fusion
Biochem/physiol Actions
Hybrydoma mysz x mysz niewydzielająca surowicy, niezawierająca składników pochodzenia zwierzęcego (AC)
Linia komórkowa Sp2/0-Ag14 (numer katalogowy Sigma. 85072401) przystosowana do wzrostu w pożywce niezawierającej składników zwierzęcych (EX-CELL Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells Chemically Defined, Sigma nr kat. 14660C). Sp2/0-Ag14 jest linią niewydzielającą lub syntetyzującą Ig pochodzącą z linii komórkowej utworzonej przez fuzję komórki śledziony myszy BALB/c i mysiego szpiczaka P3X63Ag8. Odporna na 8-azaguaninę w stężeniu 20ug/ml i nie przeżywa w pożywce zawierającej HAT. Może być stosowany jako partner fuzji do generowania hybrydomy.
Preparation Note
Pożywka EX-CELL Sp2/0 bez surowicy (Sigma nr kat. 14660C) + 8 mM glutaminy. Podczas zamrażania komórek należy użyć 50:50 świeżej pożywki hodowlanej:pożywki kondycjonowanej plus 10% DMSO)
Żywotność może być niska podczas resuscytacji i może początkowo dalej spadać. Pełna regeneracja może potrwać do 2 tygodni. Niezbędne jest odwirowanie w celu usunięcia krioprotektantu. Szybko rozmrozić zamrożoną ampułkę w łaźni wodnej w temperaturze 37°C przez 1-2 minuty. Przenieś zawartość do probówki wirówkowej i powoli dodaj 5-10 ml podgrzanego podłoża wzrostowego. Wyjmij próbkę do liczenia. Wirować z prędkością 100 g przez 2-3 minuty w celu uzyskania osadu komórek i wysiać je w stosunkowo wysokiej gęstości 5-7 x105 komórek/ml. Pozostawić kolbę hodowlaną w pozycji pionowej i regularnie obserwować do momentu pojawienia się żywotnych proliferujących komórek. Po założeniu hodowli stosować stosunek podziału 1:2 co około 4 do 5 dni; 5%CO2; 37°C..
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_94120802CB_98120701CB_95092201
vibrant-m
P3X63Ag8U.1
vibrant-m
GM1899A
vibrant-m
M-1
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8060101, mouse unknown/unspecified, Lymphoblast
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95092201, mouse kidney, Epithelial-like
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cancer
morphology
Lymphoblast
morphology
Lymphoblast
morphology
Lymphoblastoid
morphology
Epithelial-like
packaging
pkg of vial of cells 08060101-1VL, tube of 5 μg 08060101-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 94120802-1VL, tube of 5 μg 94120802-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 98120701-DNA-5UG, pkg of vial of cells 98120701-1VL
packaging
pkg of vial of cells 95092201-1VL, tube of 5 μg 95092201-DNA-5UG
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
biological source
mouse unknown/unspecified
biological source
mouse blood
biological source
human unknown/unspecified
biological source
mouse kidney
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)