Przejdź do
108CC5-BU-8 Mouse x Rat Hybridoma Nerve, ECACC 08062569
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Neuronal
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
108CC5-BU-8, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
Mouse x Rat Hybridoma nerve
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08062569-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062569-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Neuronal
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Używany do generowania hybryd komórkowych.
Biochem/physiol Actions
Hybryda neuroblastoma myszy x glejak szczura
Odporny na bromodeoksyurydynę mutant 108CC5 (numer katalogowy Sigma 08062521), mysia hybryda neuroblastoma N18TG2 x szczurzy glejak C6-BU-1.
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 1 mM 8-bromodeoksyurydyny. Komórki mogą być hodowane bez bromodeoksyurydyny.
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Hodowle szybko wytwarzają kwas mlekowy w wyniku beztlenowej glikolizy, powodując zakwaszenie pożywki. Podłoże nigdy nie może stać się kwaśne, ponieważ komórki odłączają się w grudkach i potrzebują wielu przejść, aby się zregenerować. W związku z tym wymagana jest częsta kontrola hodowli. Natychmiast po resuscytacji zaleca się etap wstępnego wirowania w celu usunięcia krioprotektantu (DMSO), tj. odwirowanie komórek przy 100 x g przez 5 minut i ponowne zawieszenie osadu komórek w świeżej pożywce przy użyciu odpowiedniej objętości w celu uzyskania prawidłowej gęstości wysiewu.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_08062567CB_08062566CB_99072802
vibrant-m
108CC5-BU-8
vibrant-m
108CC5-BU-5
vibrant-m
108CC5-BU
vibrant-m
NB69
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 99072802, human brain, Not specified
morphology
Neuronal
morphology
Neuronal
morphology
Neuronal
morphology
Not specified
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
biological source
Mouse x Rat Hybridoma nerve
biological source
Mouse x Rat Hybridoma nerve
biological source
Mouse x Rat Hybridoma nerve
biological source
human brain
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
packaging
tube of 5 μg 08062569-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062569-1VL
packaging
pkg of vial of cells 08062567-1VL, tube of 5 μg 08062567-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 08062566-1VL, tube of 5 μg 08062566-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 99072802-DNA-5UG, pkg of vial of cells 99072802-1VL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)