Przejdź do
Mero-25
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100102, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Number of chromosomes 127-140
Morphology:
Mixed epithelial and spindle shaped
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 09100102-DNA-5UG, pkg of vial of cells 09100102-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Number of chromosomes 127-140
morphology
Mixed epithelial and spindle shaped
products
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie właściwości komórek międzybłoniaka złośliwego i opracowanie nowych metod diagnostycznych
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 8
TPOX: 9
vWA: 16,17
Linia komórkowa ludzkiego międzybłoniaka pochodząca z międzybłoniaka złośliwego. Ekspozycja na azbest
Mero-25 uzyskano z autopsyjnego materiału nowotworowego pochodzącego od mężczyzny w wieku >60 lat z historią narażenia na działanie azbestu
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:4 do 1:10, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Podwojenie populacji ok. 48 godzin
Szynka F10 + 15% FCS + 2mM Glutamina
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_09100105CB_09100103CB_09100107
vibrant-m
Mero-25
vibrant-m
Mero-82
vibrant-m
Mero-41
vibrant-m
Mero-84
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100102, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100105, human lung, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100103, human lung, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100107, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
products
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
products
Epithelial membrane antigen (EMA)
products
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
products
Epithelial membrane antigen (EMA)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human lung
biological source
human lung
biological source
human lung
biological source
human lung
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)