Przejdź do
Linia komórkowa MCC13
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10092302, human skin, Large, low contrast cells
Synonim(y):
Ludzka linia MCC13, Ludzkie komórki MCC13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human skin
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Not specified
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Large, low contrast cells
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human skin
description
Merkel carcinoma from human skin
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 10092302-DNA-5UG, pkg of vial of cells 10092302-1VL
growth mode
Not specified
karyotype
Not specified
morphology
Large, low contrast cells
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa raka z komórek Merkla. Numer referencyjny Cell Bank Australia: CBA1338
Ludzki rak Merkla
Preparation Note
Optymalny stosunek podziału 1:8 (gęstość wysiewu 0,8 x104 komórek/cm2). Komórki inkubowane w temperaturze 37°C z 5%CO2. Zbierz komórki przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA w temperaturze 37°C przez 5 min.
RPMI 1640 (z 2 mM L-glutaminą + 25 mM HEPES) + 15% FCS
Other Notes
Depozytariusz i pomysłodawca: Helen Leonard - Queensland Institute of Medical Research, Australia
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_10092303CB_10092304CB_10092315
vibrant-m
Linia komórkowa MCC13
Linia komórkowa MCC26 NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10092304, human skin, Large, low contrast cells
Linia komórkowa MCC26
vibrant-m
Linia komórkowa MM170
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10092302, human skin, Large, low contrast cells
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10092303, human skin, Large, low contrast cells
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10092304, human skin, Large, low contrast cells
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
packaging
tube of 5 μg 10092302-DNA-5UG, pkg of vial of cells 10092302-1VL
packaging
pkg of vial of cells 10092303-1VL, tube of 5 μg 10092303-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 10092304-DNA-5UG, pkg of vial of cells 10092304-1VL
packaging
pkg of vial of cells 10092315-1VL, tube of 5 μg 10092315-DNA-5UG
morphology
Large, low contrast cells
morphology
Large, low contrast cells
morphology
Large, low contrast cells
morphology
Epithelial
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)