Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human breast
description
Human breast tumor
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 85102201-DNA-5UG, pkg of vial of cells 85102201-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, hypertriploid, modal no. 65
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
- do badania wpływu kompleksu polisacharydowo-białkowego (PPC) wyizolowanego z metabolitów bakterii jelitowych Raoultella ornithinolytica z dżdżownicy Dendrobaena veneta przeciwko Candida albicans
- został wyhodowany i inkubowany z makrofagami pochodzącymi ze szpiku kostnego w celu zbadania ich migracji i tworzenia podosomów
- badanie antyproliferacyjnego działania dwóch nowych klas potencjalnych antymetabolitów na komórki T47D
Biochem/physiol Actions
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 14
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85102201, human breast, Epithelial | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 88052063, IHW Number: 9063 | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| packaging pkg of vial of cells 85102201-1VL, tube of 5 μg 85102201-DNA-5UG | packaging pkg of vial of cells 88052063-1VL, tube of 5 μg 88052063-DNA-5UG | packaging - | packaging pkg of 30 mg |
| biological source human breast | biological source human blood | biological source - | biological source - |
| receptors Not specified | receptors - | receptors - | receptors - |
| description Human breast tumor | description - | description - | description - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?