Przejdź do
Linia komórkowa SK.N.SH
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86012802, human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma), Epithelial
Synonim(y):
Komórki NSH, Komórki SK-NSH, Komórki SKNSH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
Relevant disease(s):
metastasis
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46, modal no. 47
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 86012802-DNA-5UG, pkg of vial of cells 86012802-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, modal no. 47
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Ludzka linia komórkowa SK.N.SH została wykorzystana do badania toksyczności fotouczulacza chloro-indowo-ftalocyjaninowego (In-Pc) w ciemności. Została również wykorzystana do badania potencjalnych mechanizmów i wymagań domenowych hHSJ1a (członek rodziny białek szoku cieplnego DnaJ B2), w których pośredniczy redukcja agregacji dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1).
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Ludzki neuroblastoma rasy kaukaskiej
Uzyskane z przerzutów do szpiku kostnego 4-letniej kobiety rasy kaukaskiej cierpiącej na nerwiaka niedojrzałego. Komórki zostały wykorzystane jako komórki docelowe w testach cytoksyczności za pośrednictwem komórek.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_88052021QIA97HPA001401
vibrant-m
RSH human cell line
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86012802, human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma), Epithelial
description
88052021, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., IHW Number: 9021
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of vial of cells 86012802-1VL, tube of 5 μg 86012802-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 88052021-1VL, tube of 5 μg 88052021-DNA-5UG
packaging
pkg of  96-well plate(s)
packaging
-
morphology
Epithelial
morphology
Lymphoblastoid
morphology
-
morphology
-
karyotype
2n = 46, modal no. 47
karyotype
Not specified
karyotype
-
karyotype
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)