Przejdź do
WEHI 3B Mouse Blood, ECACC 86013003
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86013003, mouse blood, Not specified
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
WEHI 3B, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86013003, mouse blood, Not specified
biological source
mouse blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 86013003-DNA-5UG, pkg of vial of cells 86013003-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Interleukin 3 (IL-3)
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Mielomonocyty myszy BALB/c
Pochodzi od myszy BALB/c, którym wstrzyknięto olej mineralny w celu wywołania rozwoju guza komórek plazmatycznych. Pierwotny guz WEHI-3b wykazywał wiele cech ludzkiej białaczki mielomonocytowej. Komórki wytwarzają wysoki poziom IL-3.
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 1-5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_92110401CB_87022501CB_85022107
vibrant-m
WEHI 3B
vibrant-m
WEHI 3BD
vibrant-m
WEHI-231
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86013003, mouse blood, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87022501, mouse skin (fibroblast), Fibroblast
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85022107, mouse blood, Lymphoblast
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
Not specified
karyotype
Tetraploid
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
biological source
mouse blood
biological source
mouse blood
biological source
mouse skin (fibroblast)
biological source
mouse blood
growth mode
Suspension
growth mode
Semi-adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Suspension
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)