Przejdź do
NG115-401L Mouse x Rat Hybridoma, ECACC 87032003
87032003, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Morphology:
Glial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NG115-401L, 87032003, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 87032003-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87032003-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Glial
products
IR-substance P-like material
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania hybrydyzacji i fuzji partnerskiej
Biochem/physiol Actions
Hybryda neuroblastoma myszy x glejak szczura
Hybryda somatyczna pochodząca z hybrydyzacji klonalnego mysiego neuroblastoma N115TG-2 i klonalnego szczurzego glejaka C6BV-1. Komórki wytwarzają znaczne ilości materiału podobnego do IR-substancji P.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_88112302CB_08062544CB_92090912
vibrant-m
NG115-401L
vibrant-m
NG108-15
vibrant-m
108CC5-TG-2
vibrant-m
ND27
description
87032003, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88112302, no DNA
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 92090912
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
products
IR-substance P-like material
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
morphology
Glial
morphology
Neuronal
morphology
Neuronal
morphology
Neuronal
packaging
pkg of vial of cells 87032003-1VL, tube of 5 μg 87032003-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 88112302-1VL, tube of 5 μg 88112302-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 08062544-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062544-1VL
packaging
pkg of vial of cells 92090912-1VL, tube of 5 μg 92090912-DNA-5UG
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)