Przejdź do
BB
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
fish trunk
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 60
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fish trunk
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 87101201-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87101201-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami: Wirus zakaźnej martwicy trzustki i wirus suma kanałowego oraz wirus suma kanałowego
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z tkanki tułowia (z wyłączeniem płetw) 2-letniej ryby z gatunku Brown Bullhead. Komórki te tolerują temperaturę w zakresie 4-34°C. Optymalny zakres temperatur dla proliferacji komórek wynosi 25-30°C. BB jest podatny na wirusa zakaźnej martwicy trzustki i wirusa suma kanałowego.
Ryba Głowacz pręgopłetwy tylna tkanka tułowia
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 23°C. Uwaga: Komórki nie rosną dobrze na szkle. Linie komórkowe ryb łatwo odrywają się podczas transportu, jeśli hodowla jest zbyt młoda. Po resuscytacji podziel komórki w stosunku 1:3 i hoduj przez
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_90011874CB_88102401CB_93120836
vibrant-m
BB
vibrant-m
92BR
vibrant-m
FHM
vibrant-m
DK
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
morphology
Fibroblast
morphology
Fibroblast
morphology
Epithelial-like
morphology
Epithelial
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
packaging
pkg of vial of cells 87101201-1VL, tube of 5 μg 87101201-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 90011874-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90011874-1VL
packaging
tube of 5 μg 88102401-DNA-5UG, pkg of vial of cells 88102401-1VL
packaging
tube of 5 μg 93120836-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93120836-1VL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
2n = 60
karyotype
Not specified
karyotype
Modal no. 51
karyotype
Not specified
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)