Przejdź do
WISH (pochodna HeLa)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human cervix
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human cervix
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 88102403-DNA-5UG, pkg of vial of cells 88102403-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami: VSV (Indiana), Ad 3, Poliowirus, wirus odry
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Ludzki rak szyjki macicy
Pierwotnie uzyskane z ludzkiej tkanki owodniowej. Wykorzystywane w badaniach nad wirusami; podatne na VSV (Indiana), adenowirus 3 i wirus polio. Przydatne w różnicowaniu wirulentnego i awirulentnego wirusa odry. Wykryto chromosomy markerowe HeLa i G6PD typu A. Stwierdzono, że ta linia komórkowa jest nieodróżnialna od HeLa za pomocą profilowania DNA STR PCR. W związku z tym linię komórkową należy uznać za pochodzącą od HeLa. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 15% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:10, tj. wysiać 1-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_93120824CB_88102402CB_89121403
vibrant-m
WISH (pochodna HeLa)
vibrant-m
JIII (pochodna HeLa)
vibrant-m
AV3 (pochodna HeLa)
vibrant-m
WRL 68 (pochodna HeLa)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial-like
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)