Przejdź do
SCC-4 Human Mouth, ECACC 89062002
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89062002, human tongue, squamous cell carcinoma. Epithelial morphology.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human mouth
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SCC-4, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89062002, human tongue, squamous cell carcinoma. Epithelial morphology.
biological source
human mouth
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89062002-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89062002-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Epidermal keratins; 40 kD Keratin
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Ludzki rak płaskonabłonkowy języka
Pochodzi z ludzkiego raka płaskonabłonkowego (SCC) języka od 55-letniego mężczyzny. Stwierdzono, że komórki SCC-4 tworzą kolonie w pożywce półstałej i nie są indukowane do różnicowania przez pozbawienie zakotwiczenia. Wzrost jest wzmocniony przez zastosowanie warstwy komórek 3T3 swiss.
Preparation Note
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 0,4 μg/ml hydrokortyzonu
Rozdzielenie konfluentnych kultur w stosunku 1:3 do 1:4, tj. wysiew 3-5 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_89062003SCC280SCC189
vibrant-m
SCC-4
vibrant-m
SCC-9
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89062002, human tongue, squamous cell carcinoma. Epithelial morphology.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89062003, human mouth, Epithelial
description
SCC-61 human squamous cell carcinoma cell line is a good model for studying radiation resistance in SCC cancer cells.
description
-
products
Epidermal keratins; 40 kD Keratin
products
Not specified
products
-
products
-
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
-
receptors
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
packaging
pkg of vial of cells 89062002-1VL, tube of 5 μg 89062002-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 89062003-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89062003-1VL
packaging
-
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells/vial vials
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
-
morphology
-
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)