Vial" refers to frozen cells, but this cell line is no longer available for purchase. The DNA extracted from the cells is still available. An immortalized version of this cell line (WI 38VA13 Subline 2RA, Catalogue No. 85062512) is available.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung (fetal)
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46, diploid except at high passage number
Morphology:
Fibroblast-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human lung (fetal)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 90020107-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90020107-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, diploid except at high passage number
morphology
Fibroblast-like
products
Collagen
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami (rinowirusy), produkcja szczepionek
Z normalnych żeńskich płuc embrionalnych (oczekuje się produkcji kolagenu). Komórki te mają bardzo szerokie spektrum ludzkich wirusów. Szczególnie przydatne do izolacji rinowirusa. Komórki z wielowarstwowej błony, gdy są inkubowane przez długi czas z okresową regulacją pH. Używane do przygotowywania szczepionek przeciwko ludzkim wirusom.
Subculture: Spit at 70-80% confluency, approx. 1:3 to 1:6, seed at 2-4x104 viable cells/cm2. Trypsinize using 0.25% solution, with or without EDTA, 37 °C and 5% CO2.
Ludzka linia komórkowa WI 38 została również wykorzystana do badania cytotoksyczności związków na bazie żywicy akrylowej i nanocząstek krzemionki.
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
Ludzkie płuco płodu rasy kaukaskiej
Skończona długość życia. Około 50, +/- 10, podwojeń populacji. Normalny czas podwojenia wynosi 24 godziny.
Z normalnych płuc embrionalnych samic. Mają bardzo szerokie spektrum ludzkich wirusów, szczególnie przydatne do izolacji rinowirusów. Komórki tworzą wielowarstwową błonę, gdy są przechowywane przez długi czas w temperaturze 37°C z okresową regulacją pH. Używane do przygotowywania szczepionek przeciwko ludzkim wirusom.
Preparation Note
Hodowle subkonfluentne (70-80%) należy podzielić w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Skończona żywotność, oczekiwane 50 plus lub minus 10 podwojeń populacji - czas podwojenia 24h.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Analysis Note
Zalecane podłoże hodowlane: EMEM (EBSS) + 2 mM L-glutamina+ 1% aminokwasów nieistotnych (NEAA) + 15% FBS
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Please tell me the difference between the 2 presentations of this item