Merck
OX-21 Mouse x Mouse Hybridoma, ECACC 91060417
Reactivity: Anti-C3b Inactivator, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 91060417
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG1
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
NS1
Reactivity:
Anti-C3b Inactivator, human
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
OX-21, Reactivity: Anti-C3b Inactivator, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 91060417
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 91060417-DNA-5UG, pkg of vial of cells 91060417-1VL
ImmunoDon
(DBA/2 x BALB/c)F1 mouse spleen
Myeloma
NS1
Reactivity
Anti-C3b Inactivator, human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Oczyszczony ludzki inaktywator C3b
Application
Pośrednie RIA, immunoprecypitacja, oczyszczanie powinowactwa inaktywatora C3b
Biochem/physiol Actions
Mysz NS1 x Mysz (DBA/2 x BALB/c)F1 śledziona
Przeciwciało rozpoznaje ludzkie białko kontrolujące dopełniacz, inaktywator C3b.
Preparation Note
Wysiać 5x10 000 żywych komórek/ml. Subkultura, gdy komórki osiągną 5x100 000-1x1 000 000 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach); 5%CO2; 37°C.
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)