Przejdź do
Z2 Mouse x Mouse Hybridoma, ECACC 93022522
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-IgG2a, mouse, no DNA, 93022522
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG2b
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
Sp2/0
Reactivity:
Anti-IgG2a, mouse
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Z2, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-IgG2a, mouse, no DNA, 93022522
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
pkg of vial of cells 93022522-1VL, tube of 5 μg 93022522-DNA-5UG
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myeloma
Sp2/0
Reactivity
Anti-IgG2a, mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
A/PR/8/34 mysi chorobotwórczy wirus grypy ludzkiej
Application
Wykrywanie różnicowe skompleksowanej IgG2a w obecności natywnej IgG2a, wykrywanie allotypu lub oznaczanie ilościowe.
Biochem/physiol Actions
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy BALB/c
Protokół immunizacji obejmował wielokrotną infekcję donosową z pojedynczym wstrzyknięciem i.v. przed fuzją. Wytwarza przeciwciało IgG2b, które wiąże mysie IgG2a o allotypie "a" i "b", region Fc. Nie występuje reaktywność krzyżowa z wirusem grypy A/PR/8/34, DNP, NP, DNA lub białkami cytoszkieletu.
Preparation Note
RPMI 1640 lub DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) (można dostosować do 1% płodowej surowicy bydlęcej (FBS))
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_93022518CB_93022520CB_93022521
vibrant-m
Z2
vibrant-m
U28
vibrant-m
Z41
vibrant-m
Z34
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-IgG2a, mouse, no DNA, 93022522
description
Reactivity: Anti-IgG2a, mouse, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93022518, no DNA
description
Reactivity: Anti-IgG2a, mouse, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93022520, no DNA
description
93022521, Reactivity: Anti-IgG2a and IgG2b (allotype dependent), mouse, no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
packaging
tube of 5 μg 93022522-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93022522-1VL
packaging
pkg of vial of cells 93022518-1VL, tube of 5 μg 93022518-DNA-5UG
packaging
pkg of vial of cells 93022520-1VL, tube of 5 μg 93022520-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 93022521-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93022521-1VL
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
Myeloma
Sp2/0
Myeloma
Sp2/0
Myeloma
Sp2/0
Myeloma
Sp2/0
isotype
IgG2b
isotype
IgM
isotype
IgM
isotype
IgA
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)