Przejdź do
OX-68 Mouse x Mouse Hybridoma, ECACC 94011007
Reactivity: Anti-CD4, rat, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94011007
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG2a
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
NS0
Reactivity:
Anti-CD4, rat
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
OX-68, Reactivity: Anti-CD4, rat, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94011007
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 94011007-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94011007-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myeloma
NS0
Reactivity
Anti-CD4, rat
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Rekombinowany rozpuszczalny szczurzy CD4
Application
Oczyszczanie powinowactwa rekombinowanych białek łańcuchowych niosących znacznik CD4
Biochem/physiol Actions
Mysz NS0 x śledziona myszy BALB/c
Przeciwciało jest skierowane przeciwko domenom 3 lub 4 cząsteczki CD4 szczura.
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 1-5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_13082207CB_92102358CB_88051303
vibrant-m
OX-68
vibrant-m
OX-48
vibrant-m
OX-78
vibrant-m
OX-38
description
Reactivity: Anti-CD4, rat, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94011007
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 88051303, Reactivity: Anti-CD4, rat
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Reactivity
Anti-CD4, rat
Reactivity
Rat CD86
Reactivity
-
Reactivity
-
isotype
IgG2a
isotype
-
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
Myeloma
NS0
Myeloma
-
Myeloma
Y3
Myeloma
P3X63Ag8.653
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
ImmunoDon
-
ImmunoDon
AO rat spleen
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)