Przejdź do
KYSE-70
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072012, human esophagus, Epithelial
Synonim(y):
Komórki KY70, Komórki KYSE70
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human esophagus
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Hypotriploid with 8% polyploidy
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human esophagus
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 94072012-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94072012-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Hypotriploid with 8% polyploidy
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Utworzona ze słabo zróżnicowanego inwazyjnego raka płaskonabłonkowego przełyku wyciętego ze środkowego przełyku wewnątrz klatki piersiowej 77-letniego Japończyka przed leczeniem. Ta linia komórkowa została poddana eradykacji mykoplazmy w ECACC. Dzięki analizie krótkich tandemowych powtórzeń (STR) -PCR chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej. Znane jest zjawisko, że linie komórkowe SSC mogą utracić chromosom Y.
Human oesophageal squamous cell carcinoma
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rozdzielić konfluentne kultury 1:5 do 1:10, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Czas podwojenia ~35 godzin.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_94072021CB_94072011CB_94072023
vibrant-m
KYSE-70
KYSE-270 NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072021, human esophagus, Epithelial
KYSE-270
KYSE-30 NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072011, human esophagus, Polygonal
KYSE-30
vibrant-m
KYSE-410
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072012, human esophagus, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072021, human esophagus, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072011, human esophagus, Polygonal
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072023, human esophagus, Epitheloid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
karyotype
Hypotriploid with 8% polyploidy
karyotype
Hypotriploid with 16% polyploidy
karyotype
Aneuploid
karyotype
Hypotetraploid with 4% polyploidy
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
biological source
human esophagus
biological source
human esophagus
biological source
human esophagus
biological source
human esophagus
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Polygonal
morphology
Epitheloid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)