Przejdź do
WR19L Mouse Lymph, ECACC 95050414
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95050414, mouse lymph, Lymphoblast
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse lymph
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
WR19L, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95050414, mouse lymph, Lymphoblast
biological source
mouse lymph
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95050414-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95050414-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblast
products
Moloney murine leukemia virus
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Chłoniak myszy
Linia komórkowa WR19L została wyprowadzona z guza WR19 indukowanego wirusem białaczki mysiej Abelsona, ale nie wytwarza wirusa Abelsona. Szczep myszy: BALB/c. Ekspresja antygenów: H-2d; Thy-1.2
Preparation Note
DMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Posiać komórki w ilości 2 x 105 komórek/ml. Hodowle utrzymywać na poziomie od 1 x 105 do 1 x 106 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Stosunek podziału: 1:2.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_88100507SCC115CB_92090913
vibrant-m
WR19L
vibrant-m
BW5147.G.1.4.OUAR.1
vibrant-m
ND-C
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95050414, mouse lymph, Lymphoblast
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88100507, mouse blood, Lymphoblast
description
CH27 mouse B cell lymphoma celll line is a useful model for the study of B-cell biology and tumor immunology.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
-
receptors
Not specified
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
−196°C
products
Moloney murine leukemia virus
products
Not specified
products
-
products
Not specified
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cancer
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
-
growth mode
-
morphology
Lymphoblast
morphology
Lymphoblast
morphology
-
morphology
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)