Przejdź do
DMS 273
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062830, human lung (effusion), Not specified
Synonim(y):
Komórki DMS273
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung (effusion)
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung (effusion)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95062830-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95062830-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Model ludzkiego guza płuc
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 10
vWA: 15
Ludzkie płuca, rak drobnokomórkowy
Podawanie DMS 273 rozpoczęto w 1978 r. od próbki płynu opłucnowego pobranej od 50-letniej pacjentki z drobnokomórkowym rakiem płuca. Pacjentka miała nawrót choroby po chemioterapii i radioterapii. Komórki DMS 273 wykazują procesy międzykomórkowe oraz ekspresję mRNA i białka retinoblastoma. Linia komórkowa jest nowotworowa u nagich myszy.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:4, tj. wysiać 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Waymouth's MB 752/1 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_95062823CB_95062825CB_95062827
vibrant-m
DMS 273
vibrant-m
DMS 53
vibrant-m
DMS 92
vibrant-m
DMS 153
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062830, human lung (effusion), Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062823, human lung, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062827, human lung (liver metastasis), Not specified
morphology
Not specified
morphology
Epithelial
morphology
Not specified
morphology
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
metastasis
relevant disease(s)
metastasis
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
biological source
human lung (effusion)
biological source
human lung
biological source
human lung (bone marrow metastasis)
biological source
human lung (liver metastasis)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)