Przejdź do
RCE Rabbit Eye, ECACC 95081046
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160701
Biological source:
rabbit eye
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RCE, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
rabbit eye
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95081046-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95081046-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad nabłonkiem rogówki
Biochem/physiol Actions
Komórki nabłonka rogówki królika, transformowane SV40
Linia komórkowa RCE, znana również jako K′RCE, została utworzona po zakażeniu pierwotnie hodowanych króliczych (nowozelandzkich albinosów) komórek nabłonka rogówki rekombinowanym wektorem SV40. Komórki wykazują wygląd przypominający kostkę brukową i rozwarstwienie, w tym tworzenie desmosomów i rozwój mikrokosmków. Ekspresja keratyny AE1 była zawsze wykrywalna, podczas gdy AE5 ulegała ekspresji tylko w stanie konfluencji.
Preparation Note
DMEM:Ham's F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 5μg/ml Insulina + 10ng/ml EGF + 0.1μg/ml Toksyna Cholera + 0.5% Dimetylosulfotlenek (DMSO) + 15% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS) (Inaktywowana Termicznie).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:4, tj. wysiewać przy 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001969PHR1488PHL89262
vibrant-m
RCE
vibrant-m
Y0001969
Etanercept
Quercetin phyproof® Reference Substance
PHL89262
Quercetin
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
phyproof® Reference Substance
biological source
rabbit eye
biological source
-
biological source
-
biological source
-
morphology
Epithelial-like
morphology
-
morphology
-
morphology
-
growth mode
Adherent
growth mode
-
growth mode
-
growth mode
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
products
Not specified
products
-
products
-
products
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)