Przejdź do
RIN-5F Rat Pancreas, ECACC 95090402
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95090402, rat pancreas, Not specified
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat pancreas
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RIN-5F, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95090402, rat pancreas, Not specified
biological source
rat pancreas
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95090402-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95090402-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Insulin, L-dopa-decarboxylase
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie biologii komórek wysp trzustkowych, np. synteza, przechowywanie i wydzielanie insuliny
Biochem/physiol Actions
Guz komórek wysp trzustkowych szczura
RIN-5F jest wtórnym klonem linii komórek guza wysepek szczurzych RIN-m (numer katalogowy Sigma. 95071701). Klonowanie przeprowadzono przez ograniczone rozcieńczenie w RPMI 1640, 10% FBS i 20% pożywce kondycjonowanej. Kondycjonowana pożywka zawierała hormony wzrostu i prolaktynę wytwarzane przez komórki guza przysadki szczura GH3 (numer katalogowy Sigma. 87012603). Komórki RIN-5F wydzielają insulinę, wytwarzają wysoki poziom kluczowego enzymu APUD, L-dopa-dekarboksylazy i zawierają granulki wydzielnicze związane z błoną.
Preparation Note
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Komórki rosną w małych wyspach i nie tworzą zwartej monowarstwy.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_95071701CB_94022429CB_91121236
vibrant-m
RIN-5F
vibrant-m
RIN-m
vibrant-m
TGP 52
vibrant-m
11-5F
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95090402, rat pancreas, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 95071701
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94022429, mouse pancreas, Trabecular
description
Reactivity: Anti-Desmoplakins, 91121236, no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
Not specified
morphology
Epithelial-like
morphology
-
morphology
-
biological source
rat pancreas
biological source
rat pancreas
biological source
mouse pancreas
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)