Przejdź do
M-1 Mouse Kidney, ECACC 95092201
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95092201, mouse kidney, Epithelial-like
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160903
Biological source:
mouse kidney
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
M-1, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95092201, mouse kidney, Epithelial-like
biological source
mouse kidney
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95092201-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95092201-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania komórek nerkowych, badania różnicowania.
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z korowego przewodu zbiorczego (CCD) myszy, transgenicznej dla wczesnego regionu SV40 (Tg(SV40E)Bri/7). Wyrażają wiele cech charakterystycznych dla CCD, takich jak morfologia nabłonka i antygeny specyficzne dla CCD. Komórki M-1 hodowane na przepuszczalnych podłożach wykazywały wysoki opór transepitelialny, któremu towarzyszył rozwój ujemnej różnicy potencjałów transepitelialnych w świetle. Linia komórkowa M-1 i podklony wykazują funkcje komórek głównych (PC) i komórek β-interkalowanych (β-ICC), obie typowe dla heterogennego nabłonka występującego w kanaliku zbiorczym nerki. Komórki i podklony M-1 wykazują heterogenną ekspresję antygenów PC i β-ICC, przy czym 5-10% wykazuje podwójny fenotyp PC/β-ICC.
Przewód zbiorczy kory nerki myszy, transformowany SV40
Preparation Note
DMEM:Ham's F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 5μm Deksametazon (DXMT) + 5% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:4, tj. wysiewając 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Przedłużona inkubacja z trypsyną może być konieczna do podhodowli.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)