Merck
COR-L32 Human Not specified, ECACC 96020744
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human unknown/unspecified
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Aggregates in suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
COR-L32, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
human unknown/unspecified
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 96020744-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96020744-1VL
growth mode
Aggregates in suspension
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie dotyczące raka płuc
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa COR-L32 została wyizolowana z trefiny szpiku pochodzącej ze słabo zróżnicowanego raka płaskonabłonkowego. U pacjenta potwierdzono pierwotnego raka płuc. Mikrofotografie elektronowe wykazały gęste granulki rdzeniowe i inne cechy różnicowania neuroendokrynnego. W hodowli, COR-L32 rosną jako pływające agregaty upakowanych komórek.
Ludzki rak drobnokomórkowy
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać na poziomie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Jest to ludzki rak drobnokomórkowy, który rośnie w dużych skupiskach. Banki komórek powinny być zamrażane przy wysokiej gęstości komórek, np. 6-9 x 1000 000 komórek/ml, aby umożliwić tworzenie się grudek.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)