Przejdź do
COR-L64 Human Bone, ECACC 96020749
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160903
Biological source:
human bone
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
COR-L64, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
human bone
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 96020749-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96020749-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
COR-L64 to linia komórek limfoblastoidalnych B pochodząca z trefiny szpiku kostnego z tylnego grzebienia biodrowego pobranego od pacjenta, u którego zdiagnozowano drobnokomórkowego raka płuc (SCLC).
Ludzki szpik kostny, pacjent z drobnokomórkowym rakiem płuca
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Utrzymywać komórki w gęstości od 2 x 10e5 komórek/ml do 2 x 10e6 komórek/ml. Gęstość nasycenia 2 x 10e6/ml; 37°C; 5%CO2
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_91011802CB_98062326CB_00060606
vibrant-m
COR-L64
vibrant-m
WB2054M
vibrant-m
LB541
vibrant-m
PE/CA-PJ49
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 00060606, human tongue, squamous cell carcinoma. Epithelial-like morphology.
packaging
tube of 5 μg 96020749-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96020749-1VL
packaging
pkg of vial of cells 91011802-1VL, tube of 5 μg 91011802-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 98062326-DNA-5UG, pkg of vial of cells 98062326-1VL
packaging
tube of 5 μg 00060606-DNA-5UG, pkg of vial of cells 00060606-1VL
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
growth mode
Suspension
growth mode
-
growth mode
-
growth mode
-
morphology
Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
morphology
-
morphology
-
morphology
-
products
Not specified
products
-
products
-
products
-
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)