Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

IMR-33

NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
gerbil connective tissue
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


biological source

gerbil connective tissue

manufacturer/tradename

ECACC

packaging

tube of 5 μg 96020931-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96020931-1VL

growth mode

Adherent

karyotype

Not specified

morphology

Fibroblast

products

Not specified

receptors

Not specified

technique(s)

cell culture | mammalian: suitable

relevant disease(s)

cancer

shipped in

dry ice

storage temp.

−196°C

Biochem/physiol Actions

Pochodzi z włókniaka 14-miesięcznego samca myszoskoczka mongolskiego (Meriones unguiculatus). Wrażliwy na wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (Indiana), wirusa opryszczki pospolitej i wirusa krowianki. Odporny na wirus polio 1 i echowirusy.
Włókniak gerbila

Preparation Note

Podłoże 199 z Hanks? BSS + 2 mM glutaminy 20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 37 C; 5%CO2.

Other Notes

W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
CB_89051704CB_85020204CB_86041809
vibrant-m

IMR-33

vibrant-m

Bu (IMR-31)

vibrant-m

IMR 32

description

NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.

description

NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.

description

NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85020204, human lung (fetal), Fibroblast

description

NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86041809, human nerve, Fibroblast/neuroblast

technique(s)

cell culture | mammalian: suitable

technique(s)

cell culture | mammalian: suitable

technique(s)

cell culture | mammalian: suitable

technique(s)

cell culture | mammalian: suitable

packaging

tube of 5 μg 96020931-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96020931-1VL

packaging

pkg of vial of cells 89051704-1VL, tube of 5 μg 89051704-DNA-5UG

packaging

tube of 5 μg 85020204-DNA-5UG, pkg of vial of cells 85020204-1VL

packaging

pkg of vial of cells 86041809-1VL, tube of 5 μg 86041809-DNA-5UG

relevant disease(s)

cancer

relevant disease(s)

-

relevant disease(s)

-

relevant disease(s)

metastasis

manufacturer/tradename

ECACC

manufacturer/tradename

ECACC

manufacturer/tradename

ECACC

manufacturer/tradename

ECACC

products

Not specified

products

Not specified

products

Not specified

products

Not specified

karyotype

Not specified

karyotype

2n = 60

karyotype

2n = 46, diploid

karyotype

2n = 46




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters