Przejdź do
ChaGo-K-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020948, human lung (bronchus), Epithelial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung (bronchus)
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung (bronchus)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 96020948-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96020948-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Ludzki rak oskrzeli płuc
Ta linia komórkowa została uzyskana z raka oskrzeli 45-letniego mężczyzny. Komórki wytwarzają wysoki poziom mRNA mucyny MUC-1, niski poziom mRNA mucyny MUC-2, ale nie wykazują ekspresji genu mucyny MUC-3.
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 1mM Pirogronian sodu (NaP) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_93120835CB_93120837CB_91091803
vibrant-m
ChaGo-K-1
vibrant-m
SK LU 1
vibrant-m
SK MES 1
vibrant-m
H69V
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020948, human lung (bronchus), Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120835, human lung, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91091803, human lung, Epithelial
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)