Przejdź do
LDS 73/LW1
96050401, Reactivity: Anti-Glutathione S-Transferase subunit YC2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG2a
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
NS0
Reactivity:
Anti-Glutathione S-Transferase subunit YC2
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
MF1 x BALB/c F mouse spleen cells
Myeloma
NS0
Reactivity
Anti-Glutathione S-Transferase subunit YC2
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Podjednostka YC2 szczurzej S-transferazy glutationowej
Application
Immunohistochemia, Western blotting, testy ELISA
Biochem/physiol Actions
Hybrydowa linia komórkowa LDS 73/LW1 została wytworzona przez fuzję komórek szpiczaka NS0 z komórkami śledziony myszy MF1 x BALB/c immunizowanych szczurzą podjednostką YC2 S-transferazy glutationowej. Linia komórkowa, znana również jako LW1, wydziela przeciwciała, które rozróżniają podjednostkę YC2 i YC1.
Mysz NS0 x Mysz (MF1xBALB/c F) śledziona
Preparation Note
RPMI 1640 lub DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Utrzymywanie hodowli w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_88070804CB_88070803SAB4200692
vibrant-m
LDS 73/LW1
vibrant-m
OX-55
vibrant-m
OX-54
description
96050401, Reactivity: Anti-Glutathione S-Transferase subunit YC2
description
Reactivity: Anti-CD2, rat, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 88070804
description
Reactivity: Anti-CD2, rat, 88070803, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
clone GST-2, purified from hybridoma cell culture
Reactivity
Anti-Glutathione S-Transferase subunit YC2
Reactivity
Anti-CD2, rat
Reactivity
Anti-CD2, rat
Reactivity
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoblotting: 0.5 μg/mL, ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, dot blot: suitable
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
biological source
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)