Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human female ovary (Source Disease: Ovarian adenocarcinoma)
159 960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Komórki SKOV3 GFP-HER2,
biological source
human female ovary (Source Disease: Ovarian adenocarcinoma)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ERBB2(2064), HER2(2064)
General description
SKOV3 GFP-HER2 to komórki gruczolakoraka jajnika pochodzące od 64-letniej kobiety rasy kaukaskiej z modyfikacją ZFN tworzącą transgen HER2-GFP wyrażany z endogennego locus genu HER2.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr HTB-77.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr HTB-77.
Application
SKOV3 Cells GFP-HER2 został wykorzystany do badań przesiewowych na żywych komórkach w celu znalezienia związków, które wpływają na strukturę komórki lub szlaki sygnałowe.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową SKOV3, w której genomowy gen HER2 został endogennie wyznakowany genem białka zielonej fluorescencji (GFP) przy użyciu technologii CompoZr® Zinc Finger Nuclease. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białka fuzyjnego, w którym GFP jest przyłączone do C-końca HER2. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje charakterystyczną ekspresję błony HER2. Ta stabilna linia komórkowa została rozszerzona z pojedynczego klonu. Regulacja genu docelowego i odpowiadająca mu funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych z nadekspresją poprzez egzogenny promotor.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Cellular Reporter Cell Line.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Cellular Reporter Cell Line.
Biochem/physiol Actions
Szlak sygnałowy ludzkiego receptora naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) promuje proliferację i przeżycie komórek w większości nowotworów piersi. Dlatego nadekspresja tego białka prowadzi do raka piersi. Heterodimeryczny kompleks HER2 i kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K) jest najsilniejszym stymulatorem szlaku antyapoptotycznego kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K)/Akt. Zwiększona ekspresja HER2 jest związana z rozwojem raka jajnika, jelita grubego, trzustki, endometrium i żołądka. Trastuzumab, przeciwciało, działa poprzez wiązanie się z domeną w zewnętrznej domenie HER2. Domeny tej brakuje w p95, skróconej formie HER2, a zatem te komórki nowotworowe wykazują oporność na trastuzumab. Białko HER2 może być wykorzystywane jako marker prognostyczny i jako opcja terapeutyczna dla nowotworów ginekologicznych.
Features and Benefits
Ukierunkowana integracja fluorescencyjnego znacznika GFP do ostatniego eksonu genu HER2 na chromosomie 17q21.1 za pośrednictwem Zinc Finger Nuclease (ZFN) w celu stworzenia linii komórkowej wykazującej stabilną ekspresję transgenu znakowanego GFP na C-końcu białka.
Komórki SKOV3 są adherentne, a czas podwojenia wynosi około 48 godzin.
Komórki SKOV3 są adherentne, a czas podwojenia wynosi około 48 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest podłoże McCoy's 5A, nr kat. Nr kat. M8403. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F2442, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, Nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 1,5 mM.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest podłoże McCoy's 5A, nr kat. Nr kat. M8403. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F2442, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, Nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 1,5 mM.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| biological source human female ovary (Source Disease: Ovarian adenocarcinoma) | biological source human female ovary (Source Disease: Ovarian adenocarcinoma) | biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human female bone (Source Disease: Osteosarcoma) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| Gene Information human ... ERBB2(2064), HER2(2064) | Gene Information human ... STAT3(6774) | Gene Information human ... EGFR(1956), ERBB1(1956) | Gene Information human ... HMGA1(3159) |
| OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?