Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
21 010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Komórki A549 GFP-CTNNB1 RFP-LMNB1,
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
Quality Segment
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... CTNNB1(1499), LMNB1(4001)
General description
A549 GFP-CTNNB1 RFP-LMNB1 to komórki raka płuc pochodzące od 58-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej, posiadające dwie różne modyfikacje ZFN tworzące dwa transgeny fluorescencyjne, z których każdy ulega ekspresji z ich endogennego locus genowego.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr CCL-185.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr CCL-185.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Cellular Reporter Cell Line.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową A549, w której genomowy gen CTNNB1 został endogennie wyznakowany epitopem 3XFLAG™ połączonym z genem zielonego białka fluorescencyjnego (GFP), a gen LMNB1 został endogennie wyznakowany genem czerwonego białka fluorescencyjnego (RFP) przy użyciu technologii nukleazy palca cynkowego (ZFN) CompoZr®. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białek fuzyjnych, w których 3XFLAG-GFP jest przyłączony do N-końca CTNNB1, a RFP jest przyłączony do N-końca LMNB1. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje ekspresję CTNNB1 w całej komórce i ekspresję LMNB1 zlokalizowaną w jądrze. Po aktywacji LiCl/leptomycyną B lub ligandem Wnt3a proteoliza CTNNB1 jest zmniejszona, dzięki czemu można zaobserwować translokację do jądra, dzięki czemu linia komórkowa jest przydatna do badań przesiewowych o wysokiej zawartości w celu identyfikacji związków modulujących tę redystrybucję. Stabilna linia komórkowa została wyhodowana z pojedynczego klonu komórkowego. Regulacja genów CTNNB1 i LMNB1 oraz odpowiadająca im funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych wykazujących nadekspresję z egzogennego promotora.
Biochem/physiol Actions
β-katenina kodowana przez gen CTNNB1 jest wielofunkcyjnym białkiem. Ułatwia różnicowanie adhezji komórka-komórka i transformację błony nabłonkowej (EMT). Ponadto odgrywa istotną rolę w szlaku sygnałowym WNT. Mutacja w tym genie prowadzi do raka jelita grubego. Jądrowy lamin B1 kodowany przez gen LMNB1 jest białkiem filamentu pośredniego otoczki jądrowej. Białko wykazuje transkrypcyjną aktywność koregulacyjną i odgrywa kluczową rolę w replikacji DNA, starzeniu komórkowym i odpowiedzi na stres. Nadekspresję genu zaobserwowano u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC). W związku z tym LMNB1 może być wykorzystywany jako potencjalny biomarker dla HCC.
Features and Benefits
Ukierunkowana integracja fluorescencyjnego znacznika 3XFLAG-GFP tuż za kodonem startowym ATG genu CTNNB1 na chromosomie 3p22.1 i fluorescencyjnego znacznika RFP tuż za kodonem startowym ATG genu LMNNB1 na chromosomie 5q23.2 w celu stworzenia linii komórkowej wykazującej stabilną ekspresję dwóch transgenów.
Komórki A549 są przylegające, a czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Komórki A549 są przylegające, a czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w kompletnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:8
Podstawowym podłożem dla tej linii komórek jest F12 Ham Medium, nr kat. Nr kat. N4888. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, Nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 2 mM.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w kompletnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:8
Podstawowym podłożem dla tej linii komórek jest F12 Ham Medium, nr kat. Nr kat. N4888. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, Nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 2 mM.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Legal Information
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human female bone (Disease source: Osteosarcoma) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. |
| Gene Information human ... CTNNB1(1499), LMNB1(4001) | Gene Information human ... SMAD4(4089) | Gene Information human ... STAT1(6772) | Gene Information human ... ACTB(60), LMNB1(4001) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?