Przejdź do
CLS2015
Corning® cap inserts for cryogenic vials
white
Synonim(y):
cryovials
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
eCl@ss:
32040303
Color:
white
Sterility:
non-sterile
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2015
color
white
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Features and Benefits
  • Corning® cap inserts for cryogenic vials are made of Virgin Polypropylene.
  • White caps inserts provide color-coding for easy sample identification.
  • Nonsterile.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS430499CLS2017CLS2019
description
white
description
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
description
red
description
yellow
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
white
color
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
color
red
color
yellow
manufacturer/tradename
Corning 2015
manufacturer/tradename
Corning 430499
manufacturer/tradename
Corning 2017
manufacturer/tradename
Corning 2019
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)