Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
eCl@ss:
32160703
Color:
blue
Sterility:
non-sterile
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2016
color
blue
General description
- Cap inserts provide color coding for easy sample identification
- Inserts are packaged in resealable bags
- Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description blue | description green | description red | description yellow |
| color blue | color green | color red | color yellow |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Corning 2016 | manufacturer/tradename Corning 2018 | manufacturer/tradename Corning 2017 | manufacturer/tradename Corning 2019 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® cap inserts for cryogenic vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?