Przejdź do
CLS2483
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
low volume, high binding surface, black
Synonim(y):
1 x 8 strip plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
Size:
96 wells
4900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2483
size
96 wells
well volume
190 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
black
suitability
suitable for (assay)
General description
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS2484CLS2593CLS3924
description
low volume, high binding surface, black
description
low volume, medium binding surface, bulk packed, white
description
medium binding surface, clear
description
high binding surface w/o lid, black
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
black polystyrene plate, round black wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
round white wells, flat bottom clear polystyrene (96-well), white polystyrene plate
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
black bottom, flat bottom clear polystyrene (96-well)
well volume
190 μL
well volume
190 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
color
black
color
white
color
clear
color
black
packaging
plate of 12 strips
packaging
plate of 12 strips
packaging
plate of 12 strips
packaging
plate of 12 strips
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)